Learn More
4-Nitroanilin, ≥99.0 % (HPLC), Honeywell™ Fluka ™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitroanilin |
Schmelzpunkt | 146 °C bis 149 °C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.44 g/cm3 |
pH | 7 |
Siedepunkt | 260 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | O2NC6H4NH2 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN1661 |