Learn More
4'-Nitroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431568
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4′-Nitroacetophenon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Alkalien lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-19-6
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00007355
InChI-Schlüssel YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
IUPAC-Name 1-(4-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Nitroacetophenone
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Siedepunkt 201°C to 202°C
Flammpunkt 149°C (300°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Characteristic
Menge 250 g
Beilstein 607777
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 98%