Learn More
BTX™ 4-needle Array Electrodes for BTX™ AgilePulse™ In Vivo
4-needle Array Electrodes are miniature needles designed to provide superior, highly-uniform electric fields in dermal or muscular tissue as part of the AgilePulse™ In Vivo Gene Delivery Electroporation System. Specially designed for gene and vaccine delivery.
387.00 € - 528.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gen- und Impfstoffabgabe |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | AgilePulse™ In vivo-Elektroporationssystem für die Genabgabe |
Material | Edelstahl |
Produktlinie | BTX-Elektroporation |
Produkttyp | Nadel-Array für Elektroporation |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15477370
|
BTX™
470040 |
2 mm |
387.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15487370
|
BTX™
470043 |
3 mm |
528.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15497370
|
BTX™
470045 |
5 mm |
528.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The miniature parallel-needle array is inserted directly into the target site for fast, reliable in vivo electroporation. The electric fields produced are the closest approximation of parallel plate electrodes, treating approximately 80% of the target area with 95% of the applied electric field.
The needle array requires the needle array handle which includes the electrode connector cable. Several needle lengths and row spacing are available for various intra-dermal or intra-muscular applications. Needle Arrays can be used for up to 500 pulses with proper care and maintenance.
- Uniform, reliable electric fields
- Miniature needles minimize tissue trauma
- Disposable and sterile
- Medical-grade plastic and surgical steel construction
- Safety-assured design
- Multiple configurations, sizes to choose from
Spezifikation
Gen- und Impfstoffabgabe | |
Edelstahl | |
Nadel-Array für Elektroporation | |
0,3 mm | |
Je 1 | |
4 mm | |
Steril | |
Rechteckwelle |
AgilePulse™ In vivo-Elektroporationssystem für die Genabgabe | |
BTX-Elektroporation | |
0,01 in. | |
4-Nadelarray | |
0,16 in. | |
Feine Spitze | |
Elektrodenanschlusskabel |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.