Learn More
4-(N-Phthalimidomethyl)benzolboronsäure-Pinacolester, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(N-Phthalimidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 363.22 |
Reinheit (%) | 95% |