Learn More
4'-n-Octylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-n-Octylacetophenone |
Siedepunkt | 152°C to 153°C (1 mmHg) |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 232.37 |
Reinheit (%) | 98% |