Learn More
4-n-Butylanilin, 97 %
Artikelnummer. 11394689
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-13-2
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
MDL-Nummer MFCD00007925
InChI-Schlüssel OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
PubChem CID 7694
IUPAC-Name 4-Butylanilin
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butylaniline
Schmelzpunkt -14°C
Dichte 0.942
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.535
Menge 25 g
Beilstein 1447268
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 149.23
Reinheit (%) 97%