Learn More
4-(n-Butoxycarbonyl)phenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(n-Butoxycarbonyl)phenyl isocyanate |
Dichte | 1.105 |
Siedepunkt | 295°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5275 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2206 |
Beilstein | 7640773 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 219.24 |