Learn More
4-n-Butoxybenzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479637
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, condensation reactions, synthesis of azobenzene-functionalized compounds. Also used for preparation of highly fluorescent diketopyrrolopyrrole derivatives, rhodium-catalyzed Suzuki-type cross-coupling and copper-catalyzed asymmetric conjugate reduction of coumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reaktant für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, Kondensationsreaktionen, Synthese von Azobenzen-funktionalisierten Verbindungen verwendet. Wird auch für die Herstellung von stark fluoreszierenden Diketopyrrolopyrrolderivaten, rhodinkatalysierter Suzuki-Kreuzkupplung und kupferkatalysierter asymmetrischer Konjugatreduktion von Kumarinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105365-51-3
Summenformel C10H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 194.04
MDL-Nummer MFCD03427054
InChI-Schlüssel QUPFQMXWFNJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxyphenylboronic acid, 4-butoxyphenyl boronic acid, 4-n-butoxyphenyl boronic acid, p-butoxyphenylboronic acid, 4-butyloxyphenylboronic acid, 4-n-butoxy benzeneboronic acid, 4-butoxymethylboronic acid, boronic acid, 4-butoxyphenyl, pubchem9549, 4-butoxybenzeneboronic acid
PubChem CID 3836310
IUPAC-Name (4-Butoxyphenyl)boronsäure
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 194.04
Reinheit (%) 98%