Learn More
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12440188
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12440188
Marke: Thermo Scientific™ C40152
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese 4 ml(13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Diese 4 ml(13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder Klarglas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
  • Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
  • Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
  • Optional erhältliches silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 4 ml
Anzahl pro Packung 100
Rückstandsvolumen (metrisch) <800 μl
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 4 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 45 mm
Typ Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 4 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.