Learn More
4-Methylumbelliferyl-N-Acetyl-β-D-Galactosaminidhydrat, 98 %, ACROS Organics™ Artikelnummer.: 10707412
4-Methylumbelliferyl-N-Acetyl-β-D-Galactosaminidhydrat, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10707412
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10707412
Marke: Thermo Scientific Acros 337122500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
Namenshinweis 98%
CAS 36476-29-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H21NO8·xH2O
MDL-Nummer MFCD03791283
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand − 45.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Spezifische Drehung − 45.00
Löslichkeitsinformationen (1% in warm MeOH/water 1:1) Clear colorless to light yellow
InChI-Schlüssel QCTHLCFVVACBSA-SOVHRIKKSA-M
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(C)[O-]
IUPAC-Name N-[(2 S,3 R,4,5 R R,6 R)-4,5 -Dihydroxy-6 -(Hydroxymethyl)-2 -(4 -Methyl-2 -Oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]ethimidat
Molekulargewicht (g/mol) 379.37
PubChem CID 22842632
Formelmasse 379.37
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-ß-D-galactosaminide hydrate
Name des Produkts
4-Methylumbelliferyl-N-Acetyl-β-D-Galactosaminidhydrat, 98 %, ACROS Organics™ >