Learn More
4-(Methylthio)-6-(3-Pyridyll)-1,3,5-Triazin-2-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Methylthio)-6-(3-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine |
CAS | 175204-62-3 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C9H9N5S |
MDL-Nummer | MFCD00052774 |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006169, 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine |
InChI-Schlüssel | BEQXEURXEHAMQN-UHFFFAOYSA-N |