Learn More
4-Methylsulphonylacetophenone, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10279900
Click to view available options
2.5 g-Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylsulphonylacetophenone
CAS 10297-73-1
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126°C to 131°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10O3S
Strukturformel H3CC(O)C6H4SO2CH3
MDL-Nummer MFCD00025072
Menge 2.5 g
Synonym 4'-methylsulfonyl acetophenone, 1-4-methylsulfonyl phenyl ethanone, 4-methylsulfonylacetophenone, 4-methylsulfonyl acetophenone, 4-acetylphenyl methyl sulphone, 1-4-methylsulfonylphenyl ethanone, 4-methylsulphonylacetophenone, 1-4-methanesulfonyl-phenyl-ethanone, p-methylsulfonylacetophenone, 4-methanesulfonylacetophenone
InChI-Schlüssel KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C
IUPAC-Name 1-(4 -Methylsulfonylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 198.236
PubChem CID 82529
Formelmasse 198.24
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Crystalline Powder or Needles