Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10230001
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17852-67-4
Summenformel C7H10N2O2S·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 222.69
MDL-Nummer MFCD00216494
InChI-Schlüssel QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methanesulfonylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonylphenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylsulfonyl phenyl-, monohydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine, chloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloric acid
PubChem CID 2735181
IUPAC-Name (4-methylsulfonylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazine hydrochloride
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 202°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NHNC6H4SO2CH3·HCl
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 222.69
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazine hydrochloride