Learn More
4-methylpentan-2-on, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10654922
4-methylpentan-2-on, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10654922
1 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10654922
Marke: Fisher Chemical M/5085/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer 8938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Schmelzpunkt -84°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 117.4°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 1 L
Formelmasse 100.16g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpentan-2-one
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-methylpentan-2-on, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical >