Learn More
4-methylpentan-2-on, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10518440
4-methylpentan-2-on, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10518440
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10518440
Marke: Fisher Chemical M/5085/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer 8938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Schmelzpunkt -84°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 117.4°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Formelmasse 100.16g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpentan-2-one
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenhinweis
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-methylpentan-2-on, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical >