Learn More
4-Methylnaphthalin-1-Boronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylnaphthalene-1-boronic acid |
Schmelzpunkt | 239°C to 240°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 186.02 |
Reinheit (%) | 96% |