Learn More
4-Methylhippursäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457248
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylhippuric acid
CAS 27115-50-0
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Summenformel C10H11NO3
MDL-Nummer MFCD00020449
Menge 1 g
Synonym 4-methylhippuric acid, n-4-methylbenzoyl glycine, p-toluric acid, p-methylhippuric acid, n-p-toluoyl glycine, glycine, n-4-methylbenzoyl, 4-methyl hippuric acid, 2-4-methylbenzamido acetic acid, unii-9qox0dsk6f, hippuric acid, p-methyl
InChI-Schlüssel NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC-Name 2-[(4-methylbenzoyl)amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.202
PubChem CID 97479
ChEBI CHEBI:68552
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 98%