Learn More
4‚″-Methylbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™™ Artikelnummer.: 15299676
4‚″-Methylbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15299676
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15299676
Marke: Thermo Scientific Acros 450410010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 101366-51-2
Summenformel C13H11ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 266.75
InChI-Schlüssel DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl phenyl sulphonyl chloride, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-p-tolyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20amef, 4-4-chlorosulphonyl phenyl toluene, 4-chlorosulphonyl-4'-methylbiphenyl
PubChem CID 2794758
IUPAC-Name 4-(4-Methylphenyl)Benzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 107.0°C to 110.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 266.75
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4‚″-Methylbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™™ >