Learn More
4-Methylbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylbenzyl chloride |
Schmelzpunkt | 4°C to 6°C |
Dichte | 1.064 |
Siedepunkt | 199°C to 201°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.533 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 507387 |