Learn More
4-Methylaminophenol-Sulfat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479070
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4-Methylaminophenolsulfat, 99 %, C14H18N2O2.H2SO4, CAS-Nummer-55-55-0, Metol, 500 g, 13, 441, 100,0, 98,5, beige in weiß oder grau, Informationen zum Abbau:>260 °C, 1,5770 g/ml, 200-237-1, 344,38, hochrein, GHS-Signalwort:Warnhinweis
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-55-0
Summenformel C14H18N2O2·H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 344.38
MDL-Nummer MFCD00013140
Synonym Metol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylaminophenol sulfate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung Decomposition Information: >260°C
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Beige nach weiß oder grau
Dichte 1.5770g/mL
Glührückstand 0.15% max.
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Menge 5 g
Beilstein 13, 441
Merck Index 15, 6091
Relative Dichte 1.577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 344.38
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /