Learn More
4'-Methylacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494724
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-89-9
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.193
MDL-Nummer MFCD00008677
InChI-Schlüssel YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetanilide, p-acetotoluidide, n-4-methylphenyl acetamide, 4-methylacetanilide, n-acetyl-p-toluidine, p-acetotoluide, acetyl-p-toluidine, p-acetotoluidine, acetamide, n-4-methylphenyl, 4-acetotoluide
PubChem CID 7684
IUPAC-Name N-(4-Trimethylsilyl)acetamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylacetanilide
Schmelzpunkt 147°C to 150°C
Siedepunkt 306°C to 308°C
Menge 25 g
Beilstein 607036
Merck Index 14,74
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) ≥98%