Learn More
(4-Methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10726905
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 282520-55-2
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.24
MDL-Nummer MFCD11841068
InChI-Schlüssel VPYSMSLDVAQICD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methylamine, 2-aminomethyl-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-2-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-2-yl methylamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, c-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazin-2-yl-methylamine
PubChem CID 15550374
IUPAC-Name (4-Methyl-2,3-Dihydro-1,4-Benzoxazin-2-yl)Methanamin
SMILES CN1CC(CN)OC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-2-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%