Learn More
4-Methyl-2-(trifluormethyl)-Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as primary and secondary reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird als primäres und sekundäres Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
Schmelzpunkt | 22°C to 28°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 185.15 |
Reinheit (%) | 98% |