Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidincarbonsäure, 97 %
Artikelnummer. 11300587
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 103249-79-2
Summenformel C12H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.224
InChI-Schlüssel ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 239975
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenylpyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 97%