Learn More
4-Methyl-2-Pentyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460258
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21020-27-9
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.15
MDL-Nummer MFCD00041615
InChI-Schlüssel SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
IUPAC-Name 4Methylpent-2-yn
SMILES CC#CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentyne
Dichte 0.711
Siedepunkt 71°C to 73°C
Flammpunkt −12°C (−10°F)
Strukturformel (CH3)2CHC≡CCH3
Brechungsindex 1.407
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 97%