Learn More
4-Methyl-2-Pentensäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465247
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
4-Methyl-2-pentenoic acid is used in medical research and in chemicals synthesis. It is used as a flavoring agents in foods & cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-2-Pentensäure wird in der medizinischen Forschung und in der chemischen Synthese verwendet. Wird als Aromastoff in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Aceton, Äther, Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10321-71-8
Summenformel C6H9O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.14
MDL-Nummer MFCD00043804
InChI-Schlüssel QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-M
Synonym 4-methyl-2-pentenoic acid, 4-methylpent-2-enoic acid, e-4-methylpent-2-enoic acid, 3-isopropyl acrylic acid, 2e-4-methylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 4-methyl, unii-0qp1933ptd, 4-methylpent-2-en-1-oic acid, trans-4-methyl-2-pentenoic acid, e-4-methyl-2-pentenoic acid
PubChem CID 642039
IUPAC-Name (2E)-4-methylpent-2-enoate
SMILES CC(C)\C=C\C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentenoic acid
Dichte 0.959
Siedepunkt 212°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel (CH3)2CHCH=CHCO2H
Brechungsindex 1.4485
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in acetone,ether,ethanol.
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-pentenoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Methyl-2-pentenoicacid