Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10782091
Marke: Thermo Scientific Acros 255665000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanone
Azidität 0.0004 meq/g max.
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -84.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 117.4°C
Flammpunkt 14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH3
Brechungsindex 1.3950 to 1.3970
Menge 500 mL
Beilstein 01,691
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Merck Index 15,5253
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Skyddsangivelse
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.