Learn More
4-Methyl-2-Pentanol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685192
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-11-2
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00004550
InChI-Schlüssel WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -90.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 132.0°C
Flammpunkt 41°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Menge 5 mL
Beilstein 01, 410
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-pentanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Methyl-2-pentanol