Learn More
4-Methyl-1-Naphthalinboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985981
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103986-53-4
Summenformel C11H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 186.02
MDL-Nummer MFCD01632204
InChI-Schlüssel JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
PubChem CID 2773511
IUPAC-Name (4-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
SMILES CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 224°C to 228°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 10 g
Formelmasse 186.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.