Learn More
4-Methoxyphenylglyoxalhydrat, 95 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate |
Schmelzpunkt | 104°C to 111°C |
Siedepunkt | 145°C to 147°C (13 mmHg) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 606701 |
Formelmasse | 164.16 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 95% |