Learn More
4'-Methoxychalkon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449687
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
4-Methoxychalcone is used as a precursor to prepare 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one by reacting with morpholine in presence of heptanes as solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxychalkon wird als Vorstufe für die Herstellung von 3-(4-Methoxy-Phenyl)-3-Morpholin-4-yl-1-Phenyl-Propan-1-on verwendet, indem es mit Morpholin in Anwesenheit von Heptanen als Lösungsmittel reagiert.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 959-23-9
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.286
MDL-Nummer MFCD00008407
InChI-Schlüssel KJHHAPASNNVTSN-KPKJPENVSA-N
Synonym 4'-methoxychalcone, 2e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chembl34398, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, unii-bm45n45fiz, e-1-4-methoxy-phenyl-3-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-, 2e, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl
PubChem CID 641818
IUPAC-Name (E)-1-(4-Methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-on
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxychalcone
Schmelzpunkt 101°C to 103°C
Menge 100 g
Beilstein 644640
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 97%