Learn More
4-Methoxybenzylmagnesiumchlorid, 0.25-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 10193234
Marke: Thermo Scientific Acros 427421000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzylmagnesium chloride
Farbe Braun bis gelb
Namenshinweis 0.25M solution in THF
CAS 38769-92-5, 109-99-9
CAS Min. % 2.97, 93.07
CAS Max. % 6.93, 97.03
Summenformel C8H9ClMgO
Strukturformel CH3OC6H4CH2MgCl
MDL-Nummer MFCD01311491
Konzentration 0.15 to 0.35M
Dichte 0.9140g/mL
Synonym 4-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, magnesium, chloro 4-methoxyphenyl methyl, p-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxy benzylmagnesium chloride, xhdyucuvuzsism-uhfffaoysa-m, 4-methoxybenzyl magnesium chloride, chloro 4-methoxyphenyl methyl magnesium, 4-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
InChI-Schlüssel XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC-Name Magnesium;1-methanidyl-4-methoxybenzol;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 180.91
PubChem CID 10965134
Formelmasse 180.91
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.914
Menge 100 mL
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.