Learn More
4-Methoxybenzylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10578883
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56651-60-6
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD00673064
InChI-Schlüssel QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl isocyanate, 1-isocyanatomethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl isocyanate, 4-methoxybenzylisocyanate, isocyanic acid, p-methoxybenzyl, benzene, 1-isocyanatomethyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl methanisocyanate, acmc-20amf5, p-methoxybenzylisocyanate, p-metoxybenzyl-isocyanate
PubChem CID 187910
IUPAC-Name 1-(Isocyanatomethyl)-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 90.0°C (0.6 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5305 to 1.5325
Menge 5 g
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 99%