Learn More
4-Methoxybenzylcarbazat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It finds its application in the derived azide in N-protection and as a starting material for the azide used to introduce the pMZ-amino protection which is removable under mild hydrolytic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung im abgeleiteten Azid im N-Schutz und als Ausgangsmaterial für das Azid zur Einführung des pMZ-Aminoschutzes, der unter milden hydrolytischen Bedingungen entfernbar ist.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Findet seine Anwendung im abgeleiteten Azid im N-Schutz und als Ausgangsmaterial für das Azid zur Einführung des pMZ-Aminoschutzes, der unter milden hydrolytischen Bedingungen entfernbar ist.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzyl carbazate |
Schmelzpunkt | 75°C to 77°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2052164 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 196.21 |
Reinheit (%) | 97% |