Learn More
4-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11447657
4-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447657
5000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11447657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15697.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
4-Methoxybenzoic acid is used in oxidation and reduction of cytochrome c in solution through different self-assembled monolayers on gold electrodes using cyclic voltammetry. p-Anisic acid has antiseptic properties. It is also used as an intermediate in the preparation of more complex organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzoesäure wird bei der Oxidation und Reduktion von Cytochrom c in Lösung durch verschiedene selbstorganisierte Monolagen auf Goldelektroden mit zyklischer Voltammetrie verwendet. P-Anissäure weist antiseptische Eigenschaften auf. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung komplexerer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 0.3 g/l. Löslich in Alkohol, Ethylacetat und Ether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-09-4
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002542
InChI-Schlüssel ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomerMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC-Name 4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Dichte 1.385
pH 3 to 4
Siedepunkt 275°C to 277°C
Flammpunkt 185°C (365°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5000 g
Beilstein 508910
Merck Index 14,666
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 0.3g/L. Soluble in alcohol,ethyl acetate and ether.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10238268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA15697.0B,A15697.30,A15697.0I
Chargennummer10099458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15697.0B,A15697.30,A15697.0I
Chargennummer10230489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15697.0B,A15697.30,A15697.0I
Chargennummer10236333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15697.0B,A15697.30,A15697.0I
Chargennummer10099464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15697.0B,A15697.30,A15697.0I
Name des Produkts
4-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >