Learn More
4-Methoxybenzendiazonium-tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzendiazonium-Ttetrafluoroborat wurde bei der Herstellung von azo-gekoppelten zyklischen β-Enaminonen verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Aufbewahrung bei -20 °C. Lichtempfindlich.
4-Methoxybenzendiazonium-Ttetrafluoroborat wurde bei der Herstellung von azo-gekoppelten zyklischen β-Enaminonen verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Aufbewahrung bei -20 °C. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | 142°C to 144°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Löslichkeitsinformationen | Decompose in water |
IUPAC-Name | boron(3+) 4-methoxybenzene-1-diazonium tetrafluoride |
Formelmasse | 221.95 |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
4-Methoxybenzendiazonium-tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur