Learn More
4'-Methoxyacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.98 € - 110.55 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 100-06-1 |
---|---|
Summenformel | C9H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.18 |
MDL-Nummer | MFCD00008745 |
InChI-Schlüssel | NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl |
PubChem CID | 7476 |
ChEBI | CHEBI:86567 |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10226010
|
Thermo Scientific Acros
152362500 |
250 g | Glasflasche |
56.98 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10091710
|
Thermo Scientific Acros
152360010 |
1 kg | Glasflasche |
110.55 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
100-06-1 | |
150.18 | |
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N | |
7476 | |
COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
C9H10O2 | |
MFCD00008745 | |
4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl | |
CHEBI:86567 |
Spezifikation
4'-Methoxyacetophenone | |
100-06-1 | |
100.0 | |
Weiß | |
138°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3OC6H4COCH3 | |
08, 87 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
150.18 | |
CHEBI:86567 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
36.0°C to 39.0°C | |
260.0°C | |
Echt | |
C9H10O2 | |
MFCD00008745 | |
4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl | |
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Methoxyphenyl)ethanon | |
7476 | |
150.18 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Bei VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gesicht, Hände und ungeschützte Haut nach der Handhabung gründlich waschen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 202-815-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AM9240000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4'-Methoxyacetophenone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.