Learn More
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474527
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-70-0
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00043932
InChI-Schlüssel KOKPBCHLPVDQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-4-methyl-2-pentanone, pentoxone, pent-oxone solvent, 2-pentanone, 4-methoxy-4-methyl, 4-methyl-4-methoxy-2-pentanone, me 6 k, ccris 4840, acmc-1bwvk, dsstox_cid_5557, dsstox_rid_77828
PubChem CID 7884
IUPAC-Name 4-Methoxy-4-methylpentan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Siedepunkt 156°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Geruch Mild
Menge 100 g
UN-Nummer UN2293
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 97%