Learn More
4-Methoxy-2-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10041164
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
CAS 38469-83-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6N2O3
Strukturformel CNC6H3(NO2)OCH3
MDL-Nummer MFCD00667741
Menge 5 g
Synonym 2-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-cyano-3-nitroanisole, 4-methoxy-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-2-nitro, pubchem16089, acmc-209xbl, 3-nitro-4-cyanoanisole, ksc580a1d, benzonitrile,4-methoxy-2-nitro, 4-methoxy-2-nitrobenzonitrile
InChI-Schlüssel UUYPUFCWSUBTFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C#N)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-Methoxy-2-Nitrobenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 178.15
PubChem CID 288665
Formelmasse 178.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.