Learn More
4-Mercaptophenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
An useful synthetic intermediate for the preparation of novel anti inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt für die Herstellung neuartiger entzündungshemmender Mittel.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Dichlormethan, Ethanol und Methanol
Hinweise
Luftempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt für die Herstellung neuartiger entzündungshemmender Mittel.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Dichlormethan, Ethanol und Methanol
Hinweise
Luftempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Mercaptophenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 105°C to 110°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Methanol |
Formelmasse | 168.21 |
Reinheit (%) | 97% |