Learn More
Gilac™ 4-level Modular Shelving System with Shelf Inserts
4-level Modular Shelving System with Shelf Inserts is ideal for cold rooms, restaurant storage, central kitchens or any other sanitary storage requirements.
728.00 € - 1070.00 €
Spezifikation
Produkttyp Shelf
Farbe Gray
Material Chrome Steel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Multi-purpose shelving
Zur Verwendung mit (Geräte) Gastronorm, 600 x 400 mm Bins
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17968461
Unterlagen ansehen
Gilac™
G194002
900 x 560 x 1800 mm
728.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17948461
Unterlagen ansehen
Gilac™
G194003
1320 x 560 x 1800 mm
872.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17958461
Unterlagen ansehen
Gilac™
G194004
1740 x 560 x 1800 mm
1070.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 4-level modular shelving system with removable shelf inserts.
  • Multi-purpose shelving ideal for cold rooms, restaurant storage, central kitchens or any other sanitary storage requirements.
  • Duralinox frame, 20 micron anodised aluminium.
  • Frost resistance of up to - 40°C.
  • Equipped with easy cleaning, removable, hard-wearing and machine washable inserts.
  • Shelf depth of 56 cm, suitable for Gastronorm and 600 x 400 mm containers.
  • Fully accessible from both sides as no crossed bracing is required.
  • Levels can be easily adjusted thanks to pre-drilled holes every 150 mm for optimum storage.
  • Quick and easy assembly, no tools required.
  • Composite inserts supplied for adjusting the level.
  • Extremely stable storage shelf.
  • Maximum load: 175 kg per level (with an evenly distributed load).
  • Shelving system made in France, complying with food safety standards, NF Hygiène Alimentaire and NSF Food Equipment approved.
  • Available in 3 sizes for optimal storage: 87 cm (G194002), 132 cm (G194003) and 174 cm (G194004).
  • Practical passageway between units: 84 cm (ref G194002), 126 cm (G194003) and 168 cm (G194004).
Spezifikation
Spezifikation
Shelf
Chrome Steel
Gastronorm, 600 x 400 mm Bins
4
No
Gray
Multi-purpose shelving
Shelf Inserts
22 in.
560 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ 4-level Modular Shelving System with Shelf Inserts