Learn More
Sharpsafe™ 4 L Sharps Container
Artikelnummer. 17641655
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Orange
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17641655
Marke: Sharpsafe™ 51005440
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Der weltweit erste nachhaltige Einweg-Behälter für scharfe Abfälle auf dem Markt.
  • Die Größe von 4 Liter bietet die ideale Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Tragbarkeit bei geringer bis mittlerer Nutzung.
  • Eine große Öffnung ermöglicht die einfache Entsorgung von Nadeln und Spritzen. Der durchsichtige Deckel, die durchsichtige Innenklappe und die sichtbare Fülllinie sorgen dafür, dass der Behälter nicht überfüllt wird.
  • Sharpsafe™ Behälter wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischen spitzen Gegenständen und zur Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
  • Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Durch den halb-lichtdurchlässigen Deckel ist der Inhalt sichtbar, wenn der Behälter voll ist.
    • Eine klare, selbstaktivierende Sicherheitsabschirmung sorgt für eine sichere Entsorgung.
    • Schutzschild aus 100 % recyceltem Material
    • Das eingeprägte Etikett bietet einen permanenten Audit Trail, der nicht entfernt werden kann.
    • Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
    • Einfache 4-Klick-Baugruppe
    • Entspricht den folgend aufgeführten Standards
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Verschlussfarbe Blau
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 355 x 833 x 417 mm
Menge 50/Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände