Learn More
4-Isopropylzimtsäure, überwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Isopropylcinnamic acid |
| Namenshinweis | predominantly trans |
| Schmelzpunkt | 157°C to 161°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2046679 |
| Formelmasse | 190.24 |
| Reinheit (%) | ≥98% |