Learn More
4-Iodopyridin,≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462723
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 15854-87-2
Summenformel C5H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 205.00
MDL-Nummer MFCD02093937
InChI-Schlüssel RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC-Name 4-Iodpyridin
SMILES IC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodopyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.99
Reinheit (%) 97%