Learn More
4-Iod-2-(Trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
Schmelzpunkt | 50°C to 55°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 297.02 |
Reinheit (%) | 97% |