Learn More
4-iodo-1,2-dimethylbenzene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10630025
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 31599-61-8
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.064
MDL-Nummer MFCD00040989
InChI-Schlüssel CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
PubChem CID 141646
IUPAC-Name 4-iod-1,2-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-o-xylene
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.6300g/mL
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 232.06
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-iodo-1,2-dimethylbenzene, Thermo Scientific™ >