Learn More
4-Hydroxyphenylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxyphenylacetamide |
Schmelzpunkt | 173°C to 175°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2085984 |
Formelmasse | 151.17 |
Reinheit (%) | 99% |