Learn More
4-Hydroxyphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxyphenoxyacetic acid |
Schmelzpunkt | 153°C to 158°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1952779 |
Formelmasse | 168.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |