Learn More
4-(Hydroxymethyl)-1,3-Dioxolan-2-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10491050
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)-1, 3-dioxolan-2-one
CAS 931-40-8
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4000g/mL
Elementanalytik 36.6 to 44.7% C, 4.6 to 5.6% H, 48.8 to 59.6% O
Siedepunkt 142.5°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H6O4
Brechungsindex 1.4597
MDL-Nummer MFCD00085561
Menge 25 g
Relative Dichte 1.4
Synonym 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-one, glycerol carbonate, hydroxymethyl dioxolanone, glycerol 1,2-carbonate, 1,3-dioxolan-2-one, 4-hydroxymethyl, 1,3-dioxolan-2-one,4-hydroxymethyl, glycerin carbonate, glycerol1,2-carbonate, 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-on
InChI-Schlüssel JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1COC(=O)O1
IUPAC-Name 4-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
PubChem CID 97944
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one