Learn More
4'-Hydroxychalkon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469802
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2657-25-2
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.259
MDL-Nummer MFCD00016484
InChI-Schlüssel UAHGNXFYLAJDIN-IZZDOVSWSA-N
Synonym 4'-hydroxychalcone, chalcone, 4'-hydroxy, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 2e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, p-cinnamoylphenol, 2-benzal-4'-hydroxyacetophenone, hydroxychalcone, 4', 2-propen-1-one, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl, unii-2k338k8uoa, e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5282362
ChEBI CHEBI:34360
IUPAC-Name (E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxychalcone
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Menge 25 g
Beilstein 2049150
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) 97%